Merck
32245
Supelco
赭曲霉素 A-d5 溶液
10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
别名:
赭曲霉素A-(苯基-d5) 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20D5H13ClNO6
分子量:
408.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 μg/mL in acetonitrile
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
single component solution
質量偏移
M+5
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)c2cc(Cl)c3C[C@@H](C)OC(=O)c3c2O)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
RWQKHEORZBHNRI-CZHKJLSSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
赭曲霉毒素A-d5是d5同位素标记的真菌毒素赭曲霉毒素A的类似物。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F
閃點(°C)
2 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)