主要文件
30329
Supelco
钴ICP标准液
TraceCERT®, 1 g/L Co in nitric acid (nominal concentration)
别名:
钴ICP校准标准品
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L Co in nitric acid (nominal concentration)
技術
ICP: suitable
應用
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期,以及痕量杂质的详信息。
應用
钴标准品可能用作引用感耦合等离子体原子发射光谱法 (ICP-AES) 中校准曲线的参比标准品,以了解角质形成细胞中的钴分布。
分析報告
1 g/L Co 溶于 2% 硝酸,采用高纯度 Co 金属、HNO3 和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS 标准品网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cobalt distribution in keratinocyte cells indicates nuclear and perinuclear accumulation and interaction with magnesium and zinc homeostasis.
Ortega R
Toxicology Letters, 188(1), 26-32 (2009)