主要文件
61935
Supelco
铝 ICP 标准液
TraceCERT®, 1 g/L Al in nitric acid (nominal concentration)
别名:
铝ICP标准液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L Al in nitric acid (nominal concentration)
技術
ICP: suitable
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
格式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期,以及痕量杂质的详信息。
應用
ICP用铝标准品可用作电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测定铝硅酸盐中铝的校准标准品。
分析報告
1 g/L Al 溶于 2% 硝酸,采用高纯度 Al(NO3)3·9H2O、HNO3 和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS 标准品网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Online determination of copper in aluminum alloy by microchip solvent extraction using isotope dilution ICP-MS method
Kagawa T, et al.
Talanta, 79(4), 1001-1005 (2009)