Merck
18562
Supelco
锌ICP标准液
TraceCERT®, 1 g/L Zn in nitric acid (nominal concentration)
别名:
Zinc ICP calibration standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L Zn in nitric acid (nominal concentration)
技術
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期,以及痕量杂质的详信息。
應用
锌ICP标准液是通过电感耦合等离子体(ICP)技术进行元素分析的合适校准标准品。
分析報告
含 1 g/L 锌的 2% 硝酸溶液,采用高纯度金属锌、HNO3 和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS 标准品网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of phosphorus and metals in human brain proteins after isolation by gel electrophoresis by laser ablation inductively coupled plasma source mass spectrometry.
Becker, J. Sabine, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 19.1, 149-152 (2004)
Benedicte Stavik et al.
Biochimica et biophysica acta, 1862(4), 670-678 (2016-01-31)
Neovascularization and hemorrhaging are evident in advanced atherosclerotic plaques due to hypoxic conditions, and mediate the accumulation of metabolic substrates, inflammatory cells, lipids, and other blood born factors inside the plaque. Tissue factor (TF) pathway inhibitor (TFPI) is mainly expressed