主要文件
28637-U
Hamilton® 1001LTN 注射器
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
材料
blunt tip stainless steel (point style 3)
針尺寸
22 ga (blunt tip)
描述
gastight
特點
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 203081
針長
51 mm (2 in.)
容積
1 mL
相容性
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)