主要文件
28626-U
Hamilton® 1002LTN 注射器
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 23 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
針尺寸
23 ga (cone tip, side port)
描述
gastight
特點
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 203084
針長
56 mm (2.2 in.)
容積
2.5 mL
相容性
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)