主要文件
28632-U
Hamilton® 1701N 注射器
1701N Slim Line, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
材料
blunt tip stainless steel (point style 3)
針尺寸
22s ga (blunt tip)
描述
gastight, 10uL
特點
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 203194
針長
51 mm (2 in.)
容積
10 μL
相容性
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC sampling)
相关类别
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)