主要文件
07169
Supelco
BTEX Standard
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
密度
0.998 g/mL at 20 °C
應用
environmental
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
成分
solution contains benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene, m-xylene, o-xylene, 10 μg/ml each in water
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)