主要文件
47932
Supelco
EPA 502/524.2 VOC混标
200 μg/mL each component in methanol, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
analytical standard
agency
EPA 502.2,524.1,524.2
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 1 mL
濃度
200 μg/mL each component in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
一般說明
EPA 502/524.2 VOC混合物可用于对饮用水中的挥发性卤化有机物和其他挥发性有机物进行鉴定和定量。分析人员可以得到更好的装备,从而在配有选择性检测器的气相色谱(GC)、气相色谱/质谱(GC/MS)或高效液相色谱(HPLC)之间进行选择以作为优选的定量方法。仅用于美国,对于欧洲:货号32813。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
分析物
说明
    Benzene
    Bromobenzene
    Bromochloromethane
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Bromomethane
    Butylbenzene
    sec-Butylbenzene
    tert-Butylbenzene
    Carbon tetrachloride
    Chloroethane
    Chloroform
    Chloromethane
    2-Chlorotoluene
    4-Chlorotoluene
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    1,2-Dibromoethane
    Dibromomethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    Dichlorodifluoromethane
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    1,3-Dichloropropane
    2,2-Dichloropropane
    1,1-Dichloro-1-propene
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    Ethylbenzene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Naphthalene
    Propylbenzene
    Styrene
    1,1,1,2-Tetrachloroethane
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,2,3-Trichlorobenzene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Trichlorofluoromethane
    1,2,3-Trichloropropane
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Vinyl chloride
    1,2,4-Trichlorobenzene
    Cumene
    1,3,5-Trimethylbenzene solution
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Cymene
    p-Xylene
    查看所有结果 (59)
訊號詞
Danger
閃點(°F)
closed cup
閃點(°C)
closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)