Merck
04397
Supelco
共轭(10E,12Z)-亚油酸 溶液
~100 mg/mL in ethanol, analytical standard
别名:
(10E,12Z)-10,12-十八碳二烯酸, 10E,Z12-CLA, 亚油酸(10-反式,12-顺式)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H32O2
CAS号:
分子量:
280.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
生物源
synthetic
品質等級
等級
analytical standard
化驗
≥96.0% (HPLC)
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~100 mg/mL in ethanol
形式
single component solution
官能基
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCC/C=C\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,9-8+
InChI 密鑰
GKJZMAHZJGSBKD-NMMTYZSQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
57.2 °F
閃點(°C)
14 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)