生物源
goat
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
primate, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
当针对合并的人血浆和两次浓缩的合并的人血清进行测试时,通过免疫电泳测定载脂蛋白E具有单特异性。通过蛋白质印迹法与载脂蛋白E亚型E2、E3和E4反应。
免疫原
重组人载脂蛋白E。
應用
使用经验证可用于IH &WB的抗载脂蛋白E抗体检测载脂蛋白E。
研究子类别
脂代谢 & 体重调节
脂代谢 & 体重调节
研究类别
代谢
代谢
蛋白质印迹(Schwab, 1996):1:1,000-1:2,000
免疫组化(Summers, 1998; Wisniewski & Frangione, 1992; Schwab, 1996)
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
免疫组化(Summers, 1998; Wisniewski & Frangione, 1992; Schwab, 1996)
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
標靶描述
34kda
外觀
未纯化
脱脂山羊抗血清,0.2 μm过滤。 Tris-盐水中的液体,pH值7.4,含0.1%叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
自发运之日起在-20°C可保存1年。等分以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
肝脏组织
肝脏组织
其他說明
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Apolipoprotein E (ApoE) isoform-dependent lipid release from astrocytes prepared from human ApoE3 and ApoE4 knock-in mice.
The Journal of Biological Chemistry null
Role of low-density lipoprotein receptor in the hepatitis C virus life cycle.
Hepatology, 55, 998-1007 (2012)
The Journal of comparative neurology, 435(1), 60-77 (2001-05-23)
Removal of the synaptic targets of olfactory receptor neurons by olfactory bulb ablation results in apoptosis of olfactory receptor neurons and up-regulation of proliferation of their progenitors. This study focuses on the expression of the neuropoietic cytokines leukemia inhibitory factor
Schwann cell nuclear remodelling and formation of nuclear and coiled bodies in Guillain-Barre syndrome.
Acta neuropathologica, 92, 386-394 (1996)
Differential regulation of amyloid-? endocytic trafficking and lysosomal degradation by apolipoprotein E isoforms.
The Journal of Biological Chemistry null