化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-13(18)9-12(14(19)20)17-15(21)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
HLSLRFBLVZUVIE-LBPRGKRZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3