推荐产品
用途
sufficient for 100 reactions
sufficient for 2000 reactions
sufficient for 500 reactions
品質等級
特點
dNTPs included: no
hotstart
製造商/商標名
Roche
包裝
pkg of 100 x 50 μL reactions (04673409001)
pkg of 2000 x 50 μL reactions (04673433001)
pkg of 500 x 50 μL reactions (04673417001)
技術
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
輸入
purified DNA
檢測方法
probe-based
一般說明
热启动实验方案经证还可大幅提升特异性及PCR得率。在FastStart Taq DNA聚合酶的某些氨基酸残基上的热不稳定性封闭基团使得改造过的酶在室温下失活。因此,在引物可以非特异性结合的阶段并没有发生延伸。FastStart Taq DNA聚合酶可在高温(如在+95°C的预孵育步骤)下通过将封闭基团去除而被激活。
FastStart TaqMan®探针预混液可用于任何DNA或cDNA靶标的扩增和检测,包括高GC或AT含量序列。不过用户需根据待用的实时PCR仪的反应条件调整检测方案,并针对各目标序列设计特定的水解探针和PCR引物。
将预混液与我们的Transcriptor第一链cDNA合成试剂盒结合以在两步法qRT-PCR中获得优异结果。
應用
- 实时定量DNA检测
- qPCR和2步法逆转录(RT)-qPCR
- 水解探针应用
特點和優勢
- 提高 qPCR 灵敏度和特异性:
- 用于任何基于探针的检测:
- 扩增和检测广泛的DNA或cDNA靶:
- 使用除 LightCycler®仪器以外的任何实时 qPCR 仪器:
- 在琼脂糖凝胶上显示扩增产物。
- 使用机器人移液站设置 qPCR 反应:
- 防止携带污染:
成分
品質
其他說明
原则上,FastStart TaqMan ® Probe Master 可用于任何 DNA 或 cDNA 靶标的扩增和检测,包括富含 GC 或 AT 的靶标。但是,对于每个靶标,您需要:
- 使检测方案适应实时 PCR 仪的反应条件,
- 为靶标设计特异性 PCR 引物和水解探针。
通用建议参见您的实时 PCR 仪的操作手册。
两种可用形式
,主混合物有两种可用形式-一种含有 ROX 引用染料,另一种不含 ROX。
防止携带污染
本主机包含 dUTP,dUTP 将加入 PCR 产品中,以帮助防止携带污染导致的假阳性。在随后的 PCR 中,您可以加入尿嘧啶-DNA 糖基化酶来降解任何含尿嘧啶的残留污染物(来自之前 PCR 的扩增产物)。
qRT-PCR
将此主混合物与我们的 Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit 结合,进行两步 qRT-PCR。该试剂盒提供极好的结果,与所有实时 PCR 仪器一起高效工作。
法律資訊
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
商品
A PCR master mix is a batch of PCR or RT-PCR reagents that can be divided among many PCR reaction tubes. It usually includes DNA polymerase, dNTPs, MgCl2 and buffer. Make your own master mix or choose a commercial one.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
相关内容
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.