生物源
bovine pancreas
品質等級
化驗
≥90%
形狀
lyophilized (salt-free)
比活性
≥70 units/mg protein (at 25 °C, with ATEE as a substrate)
分子量
Mr 25 kDa
包裝
pkg of 4 × 25 μg
製造商/商標名
Roche
技術
protein sequencing: suitable
最適pH
7.0-9.0
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
测序级胰凝乳蛋白酶是从牛胰腺中分离得到的纯化的特异性蛋白酶。
特異性
丝氨酸内肽酶能够特异性水解Tyr、Phe和Trp的C末端肽键。Leu、Met、Ala、Asp和Glu的水解速率较低。水解速率还与目标氨基酸的酰胺和酯相关。测序级胰凝乳蛋白酶的特异性是以蜂毒肽作为底物进行测试的。
應用
单独使用测序级胰凝乳蛋白酶或者与其他蛋白酶组合使用,对蛋白质进行水解。它适用于肽谱分析、指纹图谱分析和序列分析。
品質
纯度:反相HPLC分析显示,不含可能干扰特异性裂解或肽分离的杂质。
準備報告
工作浓度:建议酶用量为蛋白质重量的1/200到1/20。
储存条件(工作溶液):2至8 °C
溶于1 mM HCl的溶液可在2至8°C保存最长1周。
抑制剂:抑肽酶,DFP,PMSF,吩噻嗪-N-碳酰氯,TPCK,ZPCK,α2-巨球蛋白,α1-抗胰蛋白酶,大豆胰蛋白酶抑制剂和胰凝乳蛋白酶抑制剂。APMSF对该酶无抑制作用。
储存条件(工作溶液):2至8 °C
溶于1 mM HCl的溶液可在2至8°C保存最长1周。
抑制剂:抑肽酶,DFP,PMSF,吩噻嗪-N-碳酰氯,TPCK,ZPCK,α2-巨球蛋白,α1-抗胰蛋白酶,大豆胰蛋白酶抑制剂和胰凝乳蛋白酶抑制剂。APMSF对该酶无抑制作用。
重構
将冻干的测序级胰凝乳蛋白酶溶解在1mM HCl中。将待测序蛋白质溶于消化缓冲液(100mM Tris-HCl,10mM CaCl2,pH7.8)中。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Virus-encoded proteinases and proteolytic processing in the Nidovirales.
J Ziebuhr et al.
The Journal of general virology, 81(Pt 4), 853-879 (2000-03-22)
Wei-Qiang Chen et al.
Amino acids, 44(5), 1381-1389 (2013-03-21)
The protocol consists of running a native gel with in-gel digestion by proteases, subsequent mass spectrometrical determination of protein sequence and modifications, followed by electro-elution and conformational analysis using melting point and circular dichroism. Finally, the eluted protein is tested
Coagulation factor IX analysis in bioreactor cell culture supernatant predicts quality of the purified product.
Zacchi, et al.
Communications biology, 4, 390-390 (2021)