一般說明
来自人胰腺的天然胰凝乳蛋白酶。在患有囊肿性纤维化的个体血清中发现该酶和/或其酶原的水平增加。
来自人胰腺的天然胰凝乳蛋白酶。胰消化酶。在患有囊肿性纤维化的个体血清中发现该酶和/或其酶原的水平增加。
警告
毒性:有害(C)
外觀
无盐。
重構
复溶后,等分并冷冻(-20°C)。打开后,在真空和冷冻(-20°C)下用硅胶重新干燥干燥的产品。储备液在-20°C下可稳定保存1周。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1