Merck
04719964001
Roche
cOmplete Lysis-M 无EDTA试剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.28
製造商/商標名
Roche
一般說明
cOmplete Lysis-M无EDTA哺乳动物细胞蛋白提取试剂含有一种温和的洗涤剂(溶于25mM的bicine缓冲液中,pH值为7.6)。 cOmplete Lysis-M无EDTA试剂旨在高效且温和地从培养的哺乳动物细胞的细胞质和细胞核中提取蛋白质。在室温下仅需5分钟,即可高效裂解哺乳动物细胞,无需刮擦、超声处理或冻融循环。
试剂盒包含的即用型cOmplete小型无EDTA蛋白酶抑制剂混合片剂,可与试剂盒的Lysis-M试剂配合使用。cOmplete Lysis-M无EDTA试剂提供了一种非常方便、有效的蛋白质提取方法,并且可以在初始提取步骤中抑制蛋白酶活性。cOmplete小型无EDTA蛋白酶抑制剂混合片剂含有不可逆和可逆的蛋白酶抑制剂。cOmplete小型无EDTA片剂能够有效抑制多种丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶,但不能抑制金属蛋白酶。
提取的蛋白质可以通过使用固定化金属螯合亲和层析(IMAC)进一步纯化,或者在下游应用中进行分析。
應用
Lysis-M试剂适用于多种不同应用,包括报告分子分析(如β-半乳糖苷酶、荧光素酶、氯霉素乙酰转移酶)、免疫分析(如蛋白质免疫印迹、ELISA、RIA)、蛋白质测定(如蛋白激酶A、蛋白激酶C和酪氨酸激酶)以及蛋白质纯化。此外,细胞裂解物可用于蛋白质测定,如考马斯染色和BCA(2′-苯甲酰氧基肉桂醛)蛋白质测定,并且可以通过透析除去试剂。
注意:cOmplete小型无EDTA片剂(包含在试剂盒中)可用于稳定金属蛋白质活性不受影响的提取物。由于EDTA会干扰IMAC(固定化金属螯合亲和层析),因此,在聚乙二醇标签融合蛋白的分离过程或后续测定中应优选使用cOmplete小型无EDTA片剂。
特點和優勢
  • 只需5分钟即可完全、温和地裂解哺乳动物细胞。
  • 节省时间,无需刮擦、超声处理或冻融。
  • 提取蛋白质得率比超声处理法更高。
  • 保留蛋白质结构,因为试剂不会变性或改变蛋白质。
  • 节约成本,一种产品可以抑制多种蛋白酶。
  • 减少步骤,因为提取的蛋白质可以直接用于许多下游应用(甚至包括受EDTA影响的应用,如IMAC)。
  • 预期用途:同时提取和保护哺乳动物细胞的可溶性蛋白质。
  • 样品材料:培养物中的哺乳动物细胞(如Cos-7细胞,在细胞融汇时收集)。
  • 所需时间:5分钟(在室温下裂解细胞)。
  • 提取次数:20次(每次10 ml)。
  • 有效抑制:丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶(但不抑制金属蛋白酶)。
包裝
1个试剂盒包含2片。每片足够用于10mL提取物。可裂解多达100g的哺乳动物细胞。
儲存和穩定性
cOmplete蛋白酶抑制剂片剂2–8 °C储存,Lysis-M试剂15–25 °C储存。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
cOmplete is a trademark of Roche
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Lysis-M Reagent for protein extraction from mammalian cells
  • cOmplete Mini EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail Tablets supplied in EASYpacks
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)