Merck
04693159001
Roche
不含EDTA的cOmplete Mini蛋白酶抑制剂混合物
Tablets provided in EASYpacks
别名:
蛋白酶抑制剂片剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.21
形狀
tablet
包裝
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
製造商/商標名
Roche
濃度
(Starting concentration: 1 tablet contains protease inhibitors sufficient for a 10 ml cell extract.)
技術
inhibition assay: suitable
溶解度
aqueous buffer: soluble
water: soluble
吸收
0.08 at 280 nm
儲存溫度
2-8°C
一般說明
不含EDTA的cOmplete Mini片剂可抑制广泛的丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶。与其他cOmplete片剂相比,它们不含EDTA,可保持金属依赖性蛋白质的稳定性和功能不受影响。利用IMAC(固相金属亲和色谱)进行的多聚His标签融合蛋白亲和纯化也得到了简化(无需透析)。
由于优化了片剂的成分,它们对丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶具有出色的抑制作用,并且非常适合保护从动物组织、植物、酵母和细菌中分离的蛋白质。不含EDTA的cOmplete Mini片剂同时含有不可逆和可逆的蛋白酶抑制剂。金属蛋白酶和天冬氨酸蛋白酶不受抑制。
不含EDTA的cOmplete Mini片剂与cOmplete Mini片剂相同,唯一的区别是不包含EDTA或其他螯合剂(例如 EGTA)。
特異性
几种蛋白酶抑制剂的混合物。用于抑制丝氨酸、半胱氨酸,但不用于抑制金属蛋白酶。
應用
不含EDTA的cOmplete Mini可用于细菌、酵母、植物以及动物细胞提取物中的丝氨酸及半胱氨酸蛋白酶抑制。
不含EDTA的cOmplete Mini片剂可用于抑制小体积(高达10 ml)中的蛋白水解活性,而EDTA可能干扰蛋白质稳定性(例如,含金属的蛋白质)或随后的检测。由于EDTA会干扰IMAC(固相金属亲和色谱),不含EDTA的cOmplete Mini更适合多聚His标签融合蛋白的分离过程。
如需在大体积(最高达50 ml)内对蛋白酶活性进行抑制,我们推荐使用不含EDTA的cOmplete。
不含EDTA的cmplete蛋白酶抑制剂混合物(微型)已用作以下组分
  • nonidet P-40(NP-40)缓冲液,用于制备神经母细胞瘤细胞裂解液
  • 用于均质化和裂解前额叶皮层组织的组织裂解液
  • 冰点放射免疫沉淀测定(RIPA)缓冲液,用于裂解中国仓鼠卵巢(CHO-K1)细胞
特點和優勢
  • 方便:只需将速溶片从简易箔包装推出并加入缓冲液中即可。
  • 完善的保护:立即保护您的蛋白质免受广泛的蛋白酶(参见表1)的降解。
  • 灵活性:几乎能够保护任何组织或细胞提取物中的蛋白质,包括动物、植物、酵母、细菌或真菌。
  • 安全性:选择对您或您周围的人没有任何风险的无毒抑制剂。
包裝
30个单独箔泡包装的cOmplete蛋白酶抑制剂混合物片剂。每片片剂足够用于10 ml溶液。
品質
用胰腺提取物进行性能测试。
外觀
箔泡包装片剂
準備報告
工作浓度:每10 ml提取液加入1片
工作溶液:处理
使用拇指根部(而非指甲)小心的将片剂从箔泡包装中挤出以防止片剂断裂。
工作溶液的制备
一片不含EDTA的cOmplete Mini片剂足够用于10 ml提取溶液中的蛋白酶抑制。当蛋白水解活性非常高时,应每7 ml提取缓冲液使用一片。片剂可以直接加到提取溶液中。也可制备储备溶液(7X浓度)。
储备溶液(7X浓度)
将一片不含EDTA的cOmplete片剂溶于1.5 ml蒸馏水或1.5 ml 100mM磷酸盐缓冲液(pH7.0)。
储存条件(工作溶液):储备溶液可以在2至8℃下储存1至2周,或在-15至-25℃下储存至少12周。
重構
溶于水性缓冲液,或直接添加到提取溶液中。也可采用1.5 ml水或100mM磷酸盐缓冲液(pH7.0)制备7×储备溶液。储备溶液可在2至8℃下稳定保存1-2周或在-15至-25℃下稳定保存至少12周;在15至25℃下可以在含硫醇的溶液中使用。
儲存和穩定性
2至8 °C储存。(也可-15至-25 °C条件下储存)
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
cOmplete is a trademark of Roche
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
David S Guttery et al.
Life science alliance, 3(12) (2020-10-28)
Cells use fatty acids (FAs) for membrane biosynthesis, energy storage, and the generation of signaling molecules. 3-hydroxyacyl-CoA dehydratase-DEH-is a key component of very long chain fatty acid synthesis. Here, we further characterized in-depth the location and function of DEH, applying
Erin L Cole et al.
Insects, 11(3) (2020-03-04)
Natural selection should favor the transfer of immune competence from one generation to the next in a context-dependent manner. Transgenerational immune priming (TGIP) is expected to evolve when species exploit pathogen-rich environments and exhibit extended overlap of parent-offspring generations. Dampwood
Ariana Rostami et al.
Cell reports, 31(13), 107830-107830 (2020-07-02)
The kinetics of circulating cell-free DNA (cfDNA) release may provide a real-time assessment of induced cell death. However, there is a limited understanding of the underlying biological rationale for cfDNA release following distinct treatments and cell death mechanisms. Here, we
Danielly Dubberstein et al.
Frontiers in plant science, 11, 1049-1049 (2020-08-01)
This study unveils the single and combined drought and heat impacts on the photosynthetic performance of Coffea arabica cv. Icatu and C. canephora cv. Conilon Clone 153 (CL153). Well-watered (WW) potted plants were gradually submitted to severe water deficit (SWD)
Fang Tian et al.
Drug design, development and therapy, 14, 1041-1055 (2020-03-27)
Many studies have confirmed that high myopia is related to the high prevalence of cataracts, which results from apoptosis of lens epithelial cells (LECs) due to endoplasmic reticulum stress. Krüppel-like factor 6 (KLF6) is a tumor suppressor that is involved