主要文件
XX802GT50
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, 3/8 in. ID, Tygon
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
eCl@ss:
32031690
材料
Tygon®
品質等級
製造商/商標名
Pellicon®
參數
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
長度
15.25 m (50 ft)
直徑
3.75 mm
準備報告
Sterilization Method
Non-autoclavable
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.