主要文件
TX1202
Supelco
Triethylamine
HPLC
别名:
Triethylamine, acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2)3N
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
204-469-4
bp:
90 °C/1013 hPa
等級
HPLC grade
品質等級
蒸汽壓力
72 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
技術
HPLC: suitable
顏色
clearAPHA: ≤20
pH值
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O)
bp
90 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
轉變溫度
flash point -11 °C
溶解度
133 g/L
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
紫外吸收
λ: 254 nm Amax: ≤0.10
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
應用
HPLC
分析報告
Appearance: Clear, free of particulate matter
Assay: 99.5% min
Color (APHA): 20 max
Identity (IR-spectrum): Conforms
UV Absorbance (0.1%, water, 254 nm): 0.10AU max
UV Absorbance (0.1%, water, 280 nm): 0.04AU max
UV Absorbance (0.1%, water, 300 nm): 0.02AU max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
12.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-11 °C - closed cup