Key Documents
AX0074
Supelco
乙酸
HPLC, Meets ACS Specifications
别名:
冰乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2H
CAS号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
200-580-7
蒸汽密度
2.07 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
15.4 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.7% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0004 meq/g Titrable base
≤0.01% Acetic anhydride [(CH3CO)2O]
蒸發殘留物
≤5 ppm
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
pH值
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 39 °C
溶解度
602.9 g/L
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.4 ppm
正離子痕跡
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Ni: ≤0.1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
紫外吸收
λ: 255 nm Amax: ≤1.0
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
AX0074-2 and AX0074-6 are packaged in poly-coated glass bottles.
HPLC, Meets ACS Specifications
分析報告
Acetic anhydride [(CH3CO)2O]0.01% maxAssay (GC)99.7% minChloride (Cl)0.4ppm maxColor (APHA)10 maxCopper (Cu)0.1ppm maxDilution testTo pass testEvaporation residue5ppm maxFormClear liquidHeavy metals (as Pb)0.5ppm maxIron (Fe)0.2ppm maxNickel (Ni)0.1ppm maxSubstances reducing dichromateTo pass testSubstances reducing permanganateTo pass testSulfate (SO4)0.4ppm maxTitrable base0.0004meq/g maxUV Absorbance (1 cm, 255 nm)1.0AU maxUV Absorbance (1 cm, 280 nm)0.05AU maxUV Absorbance (1 cm, 350 nm)0.02AU maxWater (H2O)0.1% max
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup