主要文件
TR-1005
Sigma-Aldrich
Cloning Cylinder, 10 mm x 10 mm diameter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.75
製造商/商標名
Specialty Media
品質等級
輸入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
運輸包裝
ambient
一般說明
Store at ambient temp.
應用
Research Category
Cell Culture
包裝
10 sterile cylinders/60mm dish