材料
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質等級
無菌
non-sterile
特點
CE compliant
hydrophilic
FDA registered
compatible with ethylene oxide sterilization
medical device
製造商/商標名
Millex™
參數
≥75 mL/min water flow rate at 30 psi
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直徑
25 mm
過濾面積
4 cm2
滯留量
≤0.1 mL
housing diam.
29 mm
inlet to outlet L
25 mm
容積
100 mL
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet (slip)
一般說明
Millex™-GS 过滤器(非无菌)是一种以非无菌状态供货的医疗设备。灭菌后,可用作针头过滤器对小体积溶液进行灭菌和/或澄清。
特點和優勢
- Millex™-GS 过滤器(非无菌)用于小体积水溶液的澄清,灭菌后可作为水溶液的灭菌过滤器
- 重新包装和灭菌后,Millex™-GS 过滤器(非无菌)可用于患者直接护理应用
- 非无菌过滤器兼容环氧乙烷 (EO) 灭菌
- 不推荐使用其他灭菌方法(如 γ 射线辐照、电子束、蒸汽)
- 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他說明
设备仅可用于医疗和实验室 专业用途。
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3