主要文件
SLGS025
Millipore
Millex MCE针式过滤器
0.22 μm pore size syringe filter, 25 mm, hydrophilic MCE membrane, pore size 0.22 μm
别名:
混合纤维素酯针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Millex
特點
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
製造商/商標名
Millex
參數
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
技術
analytical sample preparation: suitable
高度
25 mm
直徑
25 mm
過濾面積
4 cm2
容積
100 mL
孔徑
0.22 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet for slip
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3