主要文件
SLFGL25BS
Millipore
Millex疏水PTFE针式过滤器
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, male Luer-Lok® outlet
别名:
0.2 μm PTFE针式过滤器, Fluoropore® PTFE针式过滤器, Millex-FG 针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
材料
PTFE membrane
blue PVC housing
品質等級
無菌
ethylene oxide treated
sterile
產品線
Millex
儲存期限
3 yr
特點
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
製造商/商標名
Millex
參數
≥1.0 L/min air flow rate at 1 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
技術
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
vent filtration: suitable
直徑
25 mm
過濾面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
容積
100 mL
基質
Fluoropore®
孔徑
0.2 μm
輸入
gas
mild organic solvent(s)
起泡點
≥13 psi, methanol
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
應用
industrial qc (air/gas/organic solvent filtration and venting)
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
25 mm直径的无菌针头式过滤器,带0.2 µm孔径的疏水性PTFE滤膜,带Luer-Lok出口,环氧乙烷灭菌。每包50个。
特點和優勢
  • 一次性使用
  • 无热原、无毒性
  • 支持双向过滤
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany