主要文件
SLFG02550
Millipore
Millex®疏水PTFE针式过滤器
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, sterilization compatible with autoclavable
别名:
0.2 μm PTFE针式过滤器, Fluoropore® PTFE针式过滤器, Millex-FG 针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
材料
PTFE membrane
polypropylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Millex®
特點
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
製造商/商標名
Millex®
參數
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
技術
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
直徑
25 mm
過濾面積
3.9 cm2
housing diam.
30 mm
inlet to outlet H
19.8 mm
容積
100 mL
基質
Fluoropore®
孔徑
0.2 μm
輸入
sample type organic solution(s)
gas
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
Millex®疏水PTFE针头过滤器是一种带有外螺纹Luer-slip 出口的25 mm 针头过滤器,用于通气和气体过滤。建议用于过滤10-100毫升(mL)体积的有机溶液,从而在仪器分析以前去除颗粒。 
應用
Millex®-FG 针头过滤器适用于过滤醇、浓酸和碱以及空气或气体。 
特點和優勢
  • 非无菌  
  • 供单次使用
  • 兼容高压蒸汽灭菌
  • 含有以聚丙烯外壳密封的0.2 µm疏水Fluoropore® 聚四氟乙烯(PTFE)膜
  • 与水性、弱有机和有机溶液相容
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany