材料
PTFE membrane
polypropylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Millex™
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Millex™
參數
≥15 L/min air flow rate at 0.3 bar (5 psi)
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
技術
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
直徑
50 mm
過濾面積
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
57 mm
基質
Fluoropore®
孔徑
0.2 μm
輸入
gas
sample type organic solution(s)
接頭
1/8 in. male NPT inlet/outlet connection thread(s)
運輸包裝
ambient
一般說明
带有疏水性Fluoropore滤膜的Millex™针式过滤器非常适合用于气体的管线灭菌和无菌容器的通风,带有Fluoropore滤膜的过滤器还可用于对有机溶液进行灭菌或澄清。50 mm Millex 过滤器单元特别适用于真空管线保护。所有装置都是双向的。
特点 & 优势:
•50 mm Millex装置特别适用于保护真空线
•所有Millex疏水性PTFE装置都是双向流动的
应用:
灭菌气体、真空管线保护、无菌容器通风、有机溶液灭菌和澄清
特点 & 优势:
•50 mm Millex装置特别适用于保护真空线
•所有Millex疏水性PTFE装置都是双向流动的
应用:
灭菌气体、真空管线保护、无菌容器通风、有机溶液灭菌和澄清
應用
- Sterilizing Gases
- Vacuum Line Protection,
- Venting Sterile Containers
- Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
特點和優勢
- Ideal for vacuum line protection
- Bi-directional in flow
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13