主要文件
SCC142M
Sigma-Aldrich
DC2.4小鼠树突细胞系
Mouse
别名:
DC 2.4 Cell Line
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
产品名称
DC2.4小鼠树突细胞系, DC2.4 dendritic cell line can be used to study dendritic cell biology and immune response.
生物源
mouse
品質等級
技術
cell culture | mammalian: suitable
一般說明
.4是通过将C57BL/6小鼠骨髓分离物转导为表达小鼠粒细胞-巨噬细胞CSF(GM-CSF)以及myc and raf癌基因的逆转录病毒载体而产生的小鼠永生化树突细胞。 DC2.4表现树突细胞的特征,包括细胞形态和树突细胞特性性标志物的表达,以及吞噬和呈递MHC I类和II类分子上外源性抗原的能力
树突细胞(DC)是免疫系统的抗原呈递细胞,存在于大多数组织中,尤其是那些与外界环境接触的组织(例如,皮肤和鼻腔内壁、肺、胃和肠等)。 DC于1973年首次被提及,其主要功能之一是吞噬外来病原体,并将突起抗原呈现给初ï始T细胞,以调节适应性免疫反应。 DC还会表达Toll样受体,并帮助调节先天性免疫反应。 尽管DC分布于大多数组织中,但其在体内的数量较少且在体外难以维持。 这些难题限制了对树突细胞的研究。
細胞系描述
树突细胞系
應用
根据产品文件中详述的“学术使用协议”的条款,本产品预期仅用于销售和销售给学术机构,以供内部学术研究使用。有关任何其他用途的信息,请联系licensing@emdmillipore.com。
研究类别
免疫反应
炎症&免疫学
品質
• 每瓶含有≥ 1X106 个活细胞。
•Charles River动物诊断服务通过小鼠Essential CLEAR小组对细胞进行传染病检测,结果为阴性。
•通过Charles River动物诊断服务的污染透明小组评估,证实细胞为小鼠来源,对大鼠、中国仓鼠、金色黄叙利亚仓鼠、人和非人灵长类动物(NHP)的种间污染物呈阴性。
•细胞对支原体污染呈阴性。
儲存和穩定性
储存在液氮中。在初始解冻后,细胞可以培养至少10代,而不会显著影响细胞标志物的表达和功能。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
R M Steinman et al.
The Journal of experimental medicine, 137(5), 1142-1162 (1973-05-01)
A novel cell type has been identified in adherent cell populations prepared from mouse peripheral lymphoid organs (spleen, lymph node, Peyer's patch). Though present in small numbers (0.1-1.6% of the total nucleated cells) the cells have distinct morphological features. The