材料
316 stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU)
特點
autoclavable
製造商/商標名
Milliflex®
應用
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with MILLIFLEX®
for use with Milliflex and Milliflex Oasis devices and media types
一般說明
Milliflex® Quantum去除工具是Milliflex® Quantum快速检测系统的附加配件。它可以与Milliflex®系统和Milliflex Oasis®系统配合使用。Milliflex® Quantum系统是一种快速荧光技术,用于在广泛的可过滤基质上快速定量检测污染物。这一易于使用的简单系统可以检测活的微生物过滤上的膜,精确至每个样品一个CFU。Milliflex® Quantum系统采用成熟的技术,基于活微生物的通用酶荧光染色。Milliflex® Quantum膜去除工具应在微生物安全柜或层流罩中使用。
應用
Milliflex® Quantum去除工具是Milliflex® Quantum快速检测系统的附加配件,用于确保膜的去除。可用于啤酒、瓶装水、化妆品和药品分析的生物负载测试和水监测。
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany