Merck
所有图片(6)
主要文件
MMSMCSD48
Millipore
MILLIFLEX OASIS®沙氏葡萄糖培养基板
ready-to-use
别名:
Milliflex Oasis®培养基板, 粉色编码,即用型琼脂平板,用于 Milliflex Oasis® 系统
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.79
材料
red polystyrene plate
品質等級
agency
EP, USP, JP
描述
Sabouraud dextrose media plates for yeast and mold – MXSMCSD48 to be used as replacement item. Search to explore!
無菌
aseptically filled
形狀
plate (Pre-poured agar)
儲存期限
9 mo.
特點
ready-to-use
包裝
pk of 48 tests
製造商/商標名
Milliflex Oasis®
pH值
5.6±0.2 (25 °C)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
molds
yeasts
應用
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with MILLIFLEX OASIS® system
儲存溫度
2-25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MILLIFLEX OASIS®沙氏葡萄糖培养基板是现成的琼脂基培养基,可用于方便、快速和可靠的测试。这些独特的粉色编码板与MILLIFLEX OASIS®系统结合,可控制整个工作流程中关键处理步骤。制造和QC测试符合制药行业的要求。板材可堆叠、锁紧,确保运输安全,避免意外打开。空漏斗盘也可用作孵化架。
MILLIFLEX® TRACE功能通过独特的二维条形码识别和可撕标签,确保完全可追溯性。如果不打开,板会保持密封(不像标准培养皿),由于保质期长,可减少冷凝和脱水,延长储存时间。
應用
MILLIFLEX OASIS®沙氏葡萄糖培养基板设计用于回收各种类型水(尤其是制药工业中的高纯水)中发现的各种酵母菌和霉菌。被广泛用于药物和化妆品行业。
外觀
48个随时可用的预浇琼脂板
分析報告
酵母菌产生白色奶油色菌落。霉菌为粗糙纹理和/或丝状。能够生长的细菌产生透明至白色菌落
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2