Merck
所有图片(6)
主要文件
MMSMCTS48
Millipore
MILLIFLEX OASIS®胰蛋白酶培养基板
suitable for (Tryptic soy media plates for aerobic and anaerobic microflora)
别名:
Milliflex Oasis®培养基板, 绿色编码,即用型琼脂平板,用于 Milliflex Oasis® 系统
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.79
材料
green polystyrene plate
品質等級
agency
EP, USP, JP
無菌
aseptically filled
形狀
plate (Pre-poured agar)
儲存期限
12 mo.
特點
ready-to-use
包裝
pk of 48 tests
製造商/商標名
Milliflex Oasis®
pH值
7.3±0.2 (25 °C)
適合性
suitable for (Tryptic soy media plates for aerobic and anaerobic microflora)
suitable for (suitable for solid cultivation)
heterotrophic bacteria
應用
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with MILLIFLEX OASIS® system
儲存溫度
2-25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MILLIFLEX OASIS®胰蛋白酶培养基板是现成的琼脂基培养基,可用于方便,快速和可靠的测试。这些独特的绿色编码板与MILLIFLEX OASIS®系统结合,可控制整个工作流程中关键处理步骤。制造和QC测试符合制药行业的要求。板材可堆叠、锁紧,确保运输安全,避免意外打开。空漏斗盘也可用作孵化架。
MILLIFLEX® TRACE功能通过独特的二维条形码识别和可撕标签,确保完全可追溯性。如果不打开,板会保持密封(不像标准培养皿),由于保质期长,可减少冷凝和脱水,延长储存时间。
應用
MILLIFLEX OASIS®胰蛋白酶培养基板用于回收广泛的异养微生物,例如在各种类型的水、啤酒和瓶装水中发现的常见需氧和兼性厌氧细菌。它被广泛用于药物和化妆品行业。
外觀
48个随时可用的预浇琼脂板
分析報告
菌落外观透明至乳白色,有些可能产生色素
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2