1.46783
胰蛋白酶大豆琼脂
Tween®, Sodium Thiosulfate, Lecithin, Histidine, lid, ICR Plus: lockable, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 10 plates, suitable for surface monitoring
别名:
胰蛋白胨大豆琼脂培养基 - 即用型接触平板, TSA,大豆酪蛋白消化琼脂,ICRplus接触板
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
41106231
NACRES:
NA.74
推荐产品
材料
polystyrene plate
品質等級
agency
EP
USP
描述
ICR plus with lockable lid
無菌
sterile; irradiated
形狀
plate
特點
lid ICR Plus: lockable
ready-to-use
成份
Histidine
Lecithin
Sodium Thiosulfate
Tween®
包裝
triple packed of 10 plates
板直徑
55 mm
應用
air monitoring
pharmaceutical
surface monitoring
相容性
for use with MAS-100®
儲存溫度
2-25°C
適合性
bacteria
fungi
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
胰蛋白酶大豆接触琼脂+LTHThio接触ICR+专门用于测定洁净室和隔离器中干燥、消毒表面和人员的需氧菌和厌氧菌总数。它是一种用于培养和分离各种细菌、酵母菌和霉菌的复合培养基。大豆酪蛋白消化培养基的处方包含酪蛋白和大豆蛋白胨的组合,提供有机氮,特别是氨基酸和长链肽。培养基中添加中和剂,例如,卵磷脂、吐温®、组氨酸、硫代硫酸钠和丙酮酸盐,以灭活消毒剂的潜在残留物。此外,ICRplus平板(plus或“+”)配有可锁定盖,可在采样后安全运输,不会造成盖丢失的风险,并可在“通气孔”位置进行需氧(“关闭”位置)和厌氧/微需氧培养。
應用
胰蛋白酶大豆琼脂(TSA,大豆酪蛋白消化琼脂)是一种用于培养和分离各种细菌、酵母菌和霉菌的复合培养基。通过测定隔离器和洁净室中干燥、消毒表面和人员的需氧和厌氧微生物总数,发现该培养基可用于环境监测。
法律資訊
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2