Merck
胰蛋白胨大豆琼脂培养基 - 即用型接触平板 IsoBag®, Lecithin, Sodium Thiosulfate, Tween®, Histidine, ICR with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, 190 mm DPTE® alpha-port, sterile; irradiated, pack of 100 plates, suitable for surface monitoring
胰蛋白胨大豆琼脂培养基 - 即用型接触平板
胰蛋白胨大豆琼脂培养基 - 即用型接触平板 IsoBag®, Lecithin, Sodium Thiosulfate, Tween®, Histidine, ICR with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, 190 mm DPTE® alpha-port, sterile; irradiated, pack of 100 plates, suitable for surface monitoring
别名:
胰蛋白胨大豆琼脂培养基 - 即用型接触平板
Products
产品分类
品牌
颜色
物质形态
机构
化学成分
直径(mm)
质量水平
应用
板材料
微生物适应性
包装大小
无菌性
灭菌方法
Showing 1-13 of 13