主要文件
PX1815
Supelco
n-Propyl Alcohol
GR
别名:
n-Propyl Alcohol, 1-Propanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H8O
CAS号:
分子量:
60.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-746-9
化驗:
≥98% (GC)
bp:
96.5-98 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
19 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
19 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
蒸發殘留物
≤0.01%
顏色
APHA: ≤10
pH值
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
轉變溫度
flash point 15 °C
密度
0.8 g/cm3 at 20 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
應用
GR
分析報告
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.01% max
Form: Clear liquid
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup