Merck
279544
Sigma-Aldrich
1-丙醇
anhydrous, 99.7%
别名:
丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
60.10
Beilstein:
1098242
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
等級:
anhydrous
化驗:
99.7%
bp:
97 °C (lit.)
蒸汽壓力:
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.7%
形狀
liquid
自燃溫度
700 °F
expl. lim.
13.7 %
雜質
<0.005% water
蒸發殘留物
<0.0003%
折射率
n20/D 1.384 (lit.)
pH值
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
密度
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
1-丙醇可以用来作为起始物质,CeO2-MgO和CeO2-Fe2O3分别作为催化剂,蒸汽相分别合成2-丙烷基苯酚和3-戊酮。 它可用作钯催化硼酸和芳基卤生成联芳交联反应的溶剂。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Ortho-selective alkylation of phenol with 1-propanol catalyzed by CeO2-MgO
Sato S, et al
J. Catal., 184(1), 180-188 (1999)
Synthesis of unsymmetrical biaryls using a modified Suzuki cross-coupling: 4-biphenylcarboxaldehyde
Bret EH, et al.
Organic Syntheses, 75, 53-53 (1998)
Synthesis of 3-pentanone from 1-propanol over CeO2-Fe2O3 catalysts
Kamimura Y, et al
Applied Catalysis A: General, 252(2), 399-410 (2003)
Mesoporous alumina (I): comparison of synthesis schemes using anionic, cationic, and non-ionic surfactants.
Ray JC, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 100(1), 183-190 (2007)
Dynamics of glass-forming liquids. III. Comparing the dielectric α-and β-relaxation of 1-propanol and o-terphenyl.
Hansen C, et al.
J. Chem. Phys., 107, 1086-1093 (1997)