主要文件
PD20047S0
Millipore
带培养垫的培养皿
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of (150 units), For microbial analysis using 2 ml liquid medium
别名:
用于微生物膜过滤的带垫培养皿
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
材料
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
品質等級
無菌
sterile
特點
ready-to-use
製造商/商標名
Petri-Pad
包裝
pkg of (150 units)
技術
sterile filtration: suitable
直徑
47 mm
顏色
clear
輸入
sample type cosmetics
sample type beer
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type wine
應用
bioburden testing
(Beverages, Water)
相容性
Membrane filtration
運輸包裝
ambient
一般說明
带有吸收剂Petri-Pad的皮氏培养皿(47 mm)是一次性塑料装置,用于培养通过膜过滤捕集的微生物。该产品可与我们的2 mL安瓿培养基组合(从酵母和霉菌到总计数),以及控制菌(如大肠埃希菌)的检测和计数一起使用。皮氏培养皿以每包25只培养皿的形式供货,Petri-Pad的吸附能力为1.8-2.2 ml。
應用
带吸附剂垫的皮氏培养皿特别适合膜过滤后获得的微生物的培养。它们适用于饮料和水的生物负荷测试和一般微生物分析。
特點和優勢
  • 方形边角便于单手打开
  • 易于堆叠
  • 紧密贴合的盖子防止培养基脱水
法律資訊
Petri-Pad is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany