Key Documents
PDMA04700
Millipore
PetriSlide碟
47mm dish preloaded with adsorbent pads for microbial application using membrane filtration.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
材料
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
品質等級
無菌
sterile
包裝
plate of 100
製造商/商標名
Petrislides
技術
sterile filtration: suitable
直徑
47 mm
輸入
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
應用
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
運輸包裝
ambient
一般說明
用于污染分析的PetriSlide包括一个透明盖子,无需移除便可进行显微镜检查。矩形底座配备圆角,可安装在显微镜台上。带吸收垫的PetriSlide是一次性塑料装置,用于培养通过膜过滤法在47mm过滤器上捕获的微生物。
應用
PetriSlide是一种一次性一次性塑料装置,用于啤酒、瓶装水、苹果酒、运动饮料、葡萄酒等的微生物分析。