材料
polystyrene
round
無菌
sterile
用途
11.0-16.5 mL (Optimal culture medium volume)
包裝
sleeve of 20
製造商/商標名
Corning 430167
直徑 × 高度
100 mm × 20 mm
表面積
55 cm2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning®组织培养 (TC) 预处理物品通过电晕放电或气体等离子体处理等工艺进行表面修饰。此修饰使表面具有亲水性,并通过添加介质而带负电。
應用
Corning®组织培养预处理培养皿适合日常贴壁细胞培养需求。
特點和優勢
- 由光学透明的非再生聚苯乙烯制成
- 经预处理以确保最佳细胞附着
- 已通过γ射线灭菌并经过无热原认证
- 包含堆叠珠子有助于操作
- 盖子配有通风口,可提供稳定的气体交换
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.