材料
flat bottom wells
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polystyrene
品質等級
描述
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Mixed Cellulose Esters membrane for Solid-phase RIA, DNA Hybridization, ELISA & Protein Binding. Comes in a pack of 10.
無菌
sterile
產品線
MultiScreen®
特點
lid
製造商/商標名
MultiScreen®
參數
50-250 μL sample volume (per well)
技術
ELISA: suitable
hybridization: suitable (DNA)
radioimmunoassay: suitable (solid-phase)
過濾面積
0.28 cm2
板尺寸
96 wells
孔最大容積
300 μL
有效容積
50-250 μL
基質
MF-Millipore™
孔徑
0.45 μm pore size
結合類型
high binding surface
運輸包裝
ambient
一般說明
HTS过滤板(过滤板货号以MS开头)
- MultiScreenHTS过滤板专为自动工作站的高通量应用而开发。坚固的侧壁更易于使用,充裕的表面提供了贴条形码标签的地方。每个板孔都单独密封,防止培养基互扰,而且下排水是可以取下的,从那里可以接触到滤膜。过滤板有96孔和384孔平台,具有广泛的膜和塑料选择。
- Millipore的新型MultiScreen HTS+大流量过滤板设计减轻了非特异性结合,减小了背景噪音和信号强度的差异,尤其是对生化筛选测定。
传统过滤板(过滤板货号以MS开头)
- 传统的多孔设计对要求将滤膜浸入测定皿的许多应用特别有价值。易于拆卸的下排水管和独特的板设计是Elispot、PAMPA、细胞筛选(迁移、侵袭或趋化性)或topcount检测用户等分析的理想选择。
配件 – MultiScreenHTS真空多联装置
- MultiScreenHTS真空多联装置专门设计用于与MultiScreenHTS过滤板配合使用。这一组合提供了优化的过滤特征以及无缝自动化整合。
Millicell测定板
- 除了传统的测定板,过滤板还有配装细胞培养皿的型号,用于培养和测定悬浮的和粘附的细胞系。在滤板上生长的细胞比在传统塑料基质上生长的细胞分化更好,从而产生更多的体内样结果。该滤板/托盘组合可用于多种细胞测定,包括转运、毒性和筛选测定。
應用
核酸
蛋白质
测定
放射性核苷酸
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
商品
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.