主要文件
MR-051
Sigma-Aldrich
M2培养基
EmbryoMax M2 Medium (1X), Liquid, with Phenol Red & Hyaluronidase
别名:
Cell Culture Medium, Growth Medium M2, M2 Medium Solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type: mouse embryo(s)
法律資訊
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2