Merck
所有图片(5)
主要文件
MMHEADMM1
Millipore
MILLIFLEX OASIS®过滤头
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
别名:
Milliflex Oasis®过滤头, Milliflex Oasis® 过滤泵头, 过滤头, 过滤配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.79
材料
316L stainless steel (ASI)
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Milliflex Oasis®
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Milliflex Oasis®过滤系统提供了一种简化和保障微生物测试过程的解决方案,具有优良的生产力、结果可靠性和法规遵从性。Milliflex Oasis®过滤头由316L不锈钢支撑,可在121°C下高压灭菌30分钟,或在134°C下高压灭菌15分钟。Milliflex Oasis®过滤头设计用于配合Milliflex Oasis®真空泵MMSYSTMM1。
應用
Milliflex Oasis®过滤头用于液体样品的生物负荷测试、水监测和各种可过滤液体的一般微生物分析。
其他說明
在欧盟,该产品在使用寿命结束时将被视为废弃电气和电子设备 (WEEE)。请点击此处了解有关将其退回回收的详细信息。
法律資訊
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany