材料
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質等級
參數
4-40 °C temperature
高度
166.1 cm (65.4 in.)
寬度
116.2 cm (45.8 in.)
深度
104.8 cm (41.3 in.)
重量
374 kg (825 lb)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
MIXJ500L102LA |