主要文件
MIXJ200L102
Millipore
Mobius 200L混合器推车,带加样槽
jacketed
别名:
Mobius® 200L搅拌平台
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
材料
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
品質等級
參數
4-40 °C temperature
高度
131 cm (51.6 in.)
寬度
93.8 cm (36.9 in.)
深度
79.4 cm (31.3 in.)
重量
220 kg (485 lb)
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany