推荐产品
AC/DC 輸入
115 V / 230 V AC, 50-60 Hz (single phase)
230 V, 50 - 60 Hz
品質等級
材料
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
參數
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
高度
45.7 cm (18 in.)
寬度
38 cm (15 in.)
電纜長度
250 cm (98.4 in.)
深度
21.3 cm (8.4 in.)
重量
13.5 kg (29.76 lb)
接頭
connector (separate types for each country)
相容性
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
規格
IP等级65。安全柜为CE分类
法律資訊
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany