主要文件
XX2504755
Millipore
管道,1/4in. x 23in.,乳胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
材料
latex
滅菌相容性
autoclavable compatible
內徑
6.3 mm (0.25 in.)
長度
58 cm
輸入
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
應用
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
運輸包裝
ambient
準備報告
灭菌方法
可高压灭菌(带过滤器支架的不可高压灭菌)过滤器可能被管道的可提取物损坏)