主要文件
MMDRNTUBE
Millipore
MILLIFLEX OASIS®排水管
for use with Milliflex Oasis® systems
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.51
材料
silicone
品質等級
包裝
pack of 1 unit
製造商/商標名
Milliflex Oasis®
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis® systems
運輸包裝
ambient
一般說明
MILLIFLEX OASIS ®过滤系统提供了一种简化和保障微生物测试过程的解决方案,具有优良的生产力、结果可靠性和法规遵从性。MILLIFLEX OASIS ®泵是新一代真空泵,用于制药环境中的水和生物负载分析。MILLIFLEX OASIS®排水管用于排放泵使用过程中的液体废物。
應用
MILLIFLEX OASIS ®过滤泵可用于啤酒、瓶装水、化妆品和药品分析的生物负载测试和水监测。
法律資訊
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany