生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
REY146C, monoclonal
物種活性
mouse
技術
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Fosl2(14284)
一般說明
Fos相关抗原2(UniProt P47930;也称为FRA-2)由鼠类物种中的Fosl2(也称为FRA-2、Fra2)基因(基因ID 14284)编码。FRA-2属于AP-1蛋白家族,由Fos(c-Fos、FosB、Fra-1和FRA-2)和Jun(c-Jun、JunB和JunD)成员组成,这些成员充当促分裂原活化蛋白质(MAP)激酶(包括JNK、p38和ERK)激活的序列特异性同二聚体和异二聚体转录因子。大多数终末分化蛋白由位于基底角质形成细胞的表皮分化复合物(EDC)内的基因编码。EDC基因通过Lys27(H3K27me3)上的组蛋白H3三甲基化被染色质重塑多梳阻遏物复合物(PRC)转录抑制,并在没有H3K27me3修饰的情况下被AP-1转录因子活性转录。已显示Fra-2特异性地通过ERK1/2依赖性磷酸化激活后直接启动子结合来调节EDC基因的表达。AP-1蛋白表达失调会导致皮肤疾病和上皮癌,例如牛皮癣和鳞状细胞癌(SCC)。升高的FRA2水平可以作为青霉素诱导的胰腺炎症的指标。(参考文献Cobo,I et al(2018).Nature 554(7693);533-537)。
特異性
克隆REY146C与鼠FRA-2(mFRA-2)反应,但不与mFRA-1或mFosB反应。预期与mFRA-2的两种剪接亚型(Uniprot P47930-1和P47930-2)反应。
免疫原
His标记的重组蛋白,对应于小鼠FRA-2的C末端一半。
表位:C末端一半。
應用
免疫荧光分析:一个代表性批次在所有表皮层中检测到FRA-2,在来自E17.5小鼠胚胎的OCT包埋的冷冻背部皮肤切片中的终末分化角质形成细胞中表达最高(Wurm,S.,et al.(2014).Genes Dev.15;29(2):144-156)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在Ca2+诱导的分化后检测到培养的小鼠角质形成细胞(mKCs)中的FRA-2上调。ERK1/2抑制剂FR180204(目录号328007)在Ca2+处理后降低了mKC中的Fra-2水平(Wurm,S.,et al.(2014).Genes Dev.15;29(2):144-156)。
免疫沉淀分析:在Ca2+诱导的分化之前(但不是之后),一个代表性批次与培养的小鼠角质形成细胞(mKC)裂解物中的Fra-2共免疫沉淀Ezh2(Wurm,S.,et al.(2014).Genes Dev.15;29(2):144-156)。
染色质免疫沉淀分析:在基础和分化条件下,一个代表性批次检测到FRA-2与培养的小鼠角质形成细胞(mKC)中保守的AP-1共有位点处的EDC启动子结合(Wurm,S.,et al.(2014).Genes Dev.15;29(2):144-156)。
免疫组织化学分析:在抗体纯化之前,培养物上清液在野生型而非Fosl2-敲除小鼠的石蜡包埋皮肤切片中检测到FRA-2免疫反应性(由Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), Madrid, Spain的Erwin Wagner博士提供)。
免疫细胞化学分析:在抗体纯化之前,培养上清液在转染的HEK293T细胞中检测到外源表达的鼠FRA-2(mFRA-2),但未检测到mFRA-1或mFosB(由Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), Madrid, Spain的Erwin Wagner博士提供)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在Ca2+诱导的分化后检测到培养的小鼠角质形成细胞(mKCs)中的FRA-2上调。ERK1/2抑制剂FR180204(目录号328007)在Ca2+处理后降低了mKC中的Fra-2水平(Wurm,S.,et al.(2014).Genes Dev.15;29(2):144-156)。
免疫沉淀分析:在Ca2+诱导的分化之前(但不是之后),一个代表性批次与培养的小鼠角质形成细胞(mKC)裂解物中的Fra-2共免疫沉淀Ezh2(Wurm,S.,et al.(2014).Genes Dev.15;29(2):144-156)。
染色质免疫沉淀分析:在基础和分化条件下,一个代表性批次检测到FRA-2与培养的小鼠角质形成细胞(mKC)中保守的AP-1共有位点处的EDC启动子结合(Wurm,S.,et al.(2014).Genes Dev.15;29(2):144-156)。
免疫组织化学分析:在抗体纯化之前,培养物上清液在野生型而非Fosl2-敲除小鼠的石蜡包埋皮肤切片中检测到FRA-2免疫反应性(由Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), Madrid, Spain的Erwin Wagner博士提供)。
免疫细胞化学分析:在抗体纯化之前,培养上清液在转染的HEK293T细胞中检测到外源表达的鼠FRA-2(mFRA-2),但未检测到mFRA-1或mFosB(由Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), Madrid, Spain的Erwin Wagner博士提供)。
抗FRA-2抗体,克隆REY146C是抗FRA-2的抗体,用于蛋白质印迹、免疫荧光、免疫沉淀、染色质免疫沉淀(ChIP)、免疫组织化学(石蜡)。
研究子类别
转录因子
转录因子
研究类别
信号传导
信号传导
品質
通过蛋白质印迹法在MEF1细胞裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL该抗体在10 µg MEF1细胞裂解物中检测到FRA-2。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL该抗体在10 µg MEF1细胞裂解物中检测到FRA-2。
標靶描述
观测分子量〜41和38 kDa。
外觀
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆IgG2aκ抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Mike R Wilson et al.
Human reproduction (Oxford, England), 35(1), 58-69 (2019-12-31)
Is it possible to establish a genetically engineered mouse model (GEMM) of endometriosis that mimics the natural spread of invasive endometrium? Endometriosis occurs in an ARID1A (AT-rich interactive domain-containing protein 1A) and PIK3CA (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit alpha) mutant GEMM