主要文件
MABS1190
Sigma-Aldrich
抗葡萄糖激酶/ GCK抗体,克隆9G1.2
clone 9G1.2, from mouse
别名:
Glucokinase, GK, Hexokinase-4, Hexokinase-D, Hexokinase type IV, HK IV, HK4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
9G1.2, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GCK(2645)
一般說明
葡糖激酶(EC 2.7.1.2;UniProt P35557;也称为 GK、Hexokinase-4、Hexokinase-D、IV 型 Hexokinase、HK IV、HK4)由 GCK(也称为 HHF3、MODY2)基因(基因 ID 2645)编码 。葡萄糖激酶/GK 作为人体′的主要葡萄糖传感器,通过催化葡萄糖发生 ATP 依赖性磷酸化转化为 6-磷酸葡萄糖(人胰腺和肝脏中葡萄糖代谢的限速步骤)。响应进食后的血糖升高,GK 活性迅速受到调节,GK 构象改变导致核 GK-葡萄糖激酶调节蛋白(GKRP)复合物解离,使得 GK 在活化状态下转运至细胞质。在哺乳动物中,存在六种类型的己糖激酶,HK1、HK2 和 HK3 对葡萄糖具有高亲和力,而 GK(也称为 HK4)对葡萄糖具有低亲和力,并且其仅在胰腺和肝脏中表达。GCK 基因突变会导致青少年发病的成年型糖尿病 2 型(MODY2)和家族性高胰岛素血症性低血糖 3 型(HHF3)。
特異性
克隆 9G1.2 识别 UniProt(P35557)报告的人葡糖激酶/GCK 的所有三个剪接同工型中存在的表位。
免疫原
来自人葡萄糖激酶/GCK C 端一半的带有 GST 标签的重组内部片段。
表位:内部(C 端一半)。
應用
免疫组化分析:一个代表性批次以 1:50 的稀释度在人肝、结肠和扁桃体组织切片中检测到葡萄糖激酶/GCK。
抗葡萄糖激酶抗体,克隆 9G1.2 是抗 GCK 的抗体,用于蛋白质印迹、免疫组化(石蜡)。
研究子类别
葡萄糖/糖原代谢
研究类别
信号传导
品質
通过蛋白质印迹对 HepG2 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL 的该抗体在 10 µg HepG2 细胞裂解液中检测到葡萄糖激酶/GCK。
標靶描述
观测值〜52 kDa。观测值〜52 kDa。计算得出的分子量:52.19 kDa(异构体 1),52.13 kDa(异构体 2)和 52.04 kDa(异构体 3)。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆 IgG1κ。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1