产品名称
APP-C99抗体,克隆mC99(1-7), ascites fluid, clone mC99(1-7), from mouse
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
mC99(1-7), monoclonal
物種活性
human, mouse
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... APP(351)
一般說明
淀粉样前体蛋白(APP)在胎儿组织的脑、肾、心脏和脾脏中表达;它是在神经元分化过程中诱导的。APP最有力的作用是在突触的形成和修复中。在神经元分化过程中和神经损伤后,其表达上调。在成年大脑中,APP的最高表达在皮质的额叶中发现。在小脑皮层,后外侧裂周区皮层-盖脑回和颞相关皮层中观察到中等表达。APP缺陷是常染色体显性遗传阿尔茨′海默氏病(AD)的原因。在脑室内注射该抗体后,AD模型的APPPS1小鼠脑内的Aβ水平显著降低。一种相关抗体,货号MABN380,抗APP-C99,克隆mC99(70-80),是针对同一APP-C99蛋白的略有不同的区域产生的。
免疫原
对应于人APP-C99的重组蛋白。
應用
APP-C99抗体(克隆mC99(1-7))是一种靶向APP的高度特异性小鼠单克隆抗体 & 已通过蛋白质印迹、IP、ICC & IHC测试。
免疫沉淀分析:一个代表性批次免疫沉淀HEK APPSwe细胞裂解物中的APP-C99(Houacine,J.,et al.(2012).Neurobiol Aging.33(11):2704-2714)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次在APPS1小鼠和人类阿尔茨海默氏症脑组织中检测到APP-C99
(Houacine,J.,et al.(2012).Neurobiol Aging.33(11):2704-2714.)。
免疫荧光分析:一个代表性批次在HEK APPSwe细胞中检测到APP-C99(Houacine,J.,et al.(2012).Neurobiol Aging.33(11):2704-2714.)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次在APPS1小鼠和人类阿尔茨海默氏症脑组织中检测到APP-C99
(Houacine,J.,et al.(2012).Neurobiol Aging.33(11):2704-2714.)。
免疫荧光分析:一个代表性批次在HEK APPSwe细胞中检测到APP-C99(Houacine,J.,et al.(2012).Neurobiol Aging.33(11):2704-2714.)。
研究子类别
MMPs & TIMPs
MMPs & TIMPs
研究类别
神经科学
神经科学
品質
通过蛋白质印迹法对DAPT处理的HEK293细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:2,000稀释度在10 µg DAPT处理的HEK293细胞裂解物中检测到APP-C99。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:2,000稀释度在10 µg DAPT处理的HEK293细胞裂解物中检测到APP-C99。
標靶描述
观察值〜95 kDa。在某些细胞裂解物中可能会观察到未表征的条带。
外觀
小鼠单克隆IgGκ腹水
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Selective neutralization of APP-C99 with monoclonal antibodies reduces the production of Alzheimer's A? peptides.
Houacine, Jemila, et al.
Neurobiology of Aging, 33, 2704-2714 (2012)