主要文件
MABN2427
Sigma-Aldrich
Anti-ATN1 Antibody
mouse monoclonal, MW1
别名:
Htt mutant, PolyQ-Htt, Clone MW1, Atrophin-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品名称
抗-polyQ特异性抗体,克隆MW1, clone MW1, from mouse
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MW1, monoclonal
物種活性
mouse, rat, human
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2b
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ATN1(1822)
一般說明
亨廷顿病(HD)是一种神经退行性疾病,由亨廷顿蛋白(htt)中的聚谷氨酰胺(PolyQ)结构域扩展引起,导致其聚集成原纤维。PolyQ扩展超过35-40会导致与htt聚集成包涵体相关的疾病。这些扩展的PolyQ重复序列具有多种潜在的毒性构象,从而增加了atrophin-1和亨廷顿蛋白的水平,并异常隔离了转录所必需的蛋白质。不同长度的PolyQ结构域可以显示不同的构象。神经病理学的主要部位显示出不同的PolyQ疾病之间的差异,但通常包括小脑、纹状体、大脑皮层、脑干、脊髓和丘脑。亨廷顿病(HD)和齿状核红核苍白球丘脑下部萎缩(DRPLA)表现出临床相似性,但表现出不同的区域病理。例如,在HD中,纹状体是受影响最大的区域,而在DRPLA中,小脑的齿状核受到的影响更为严重。克隆MW1与突变型Htt的扩展PolyQ牢固结合,但与正常人或野生型鼠Htt没有任何可检测的结合。据报道,与htt中的polyQ重复序列结合的克隆MW1会增加htt诱导的毒性和聚集。(据报道,克隆MW1与htt中的polyQ重复序列结合,可增加htt诱导的毒性和聚集。(参考文献:Luthi-Carter, R et al. (2012).Hum.Mol.Gen.11(17); 1927-1937; Legleiter, J et al. (2009).J. Biol. Chem. 284(32); 21647-21658; Ko, J et al. (2001).Brain Res. Bull.56(3/4);319-329)。
特異性
克隆MW1特异性识别polyQ结构域,并且不会以任何重要方式与野生型Htt反应。
免疫原
GST标记的重组蛋白从两个构建体表达,该构建体包含齿状核红核苍白球丘脑下部萎缩(DRPLA)基因的polyQ结构域(19个重复)和34个氨基酸。
應用
抗polyQ特异性,克隆MW1,目录号MABN2427是一种高度特异性的小鼠单克隆抗体,其靶向来自亨廷顿蛋白(Htt)的扩增的PolyQ重复序列,并已被检验用于免疫细胞化学、免疫组织化学和蛋白质印迹。
研究类别
神经科学
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到Htt中扩增的polyQ重复序列(Ko,J.,et. al.(2001).Brain Res Bull.56(3-4):319-29; Legleiter, J., et. al. (2009).J Biol Chem. 284(32):21647-58)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次在免疫组织化学应用中检测到扩增的polyQ重复序列(Ko,J.,et. al.(2001).Brain Res Bull.56(3-4):319-29)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在免疫细胞化学应用中检测到扩增的polyQ重复序列(Legleiter,J.,et. al.(2009).J Biol Chem. 284(32):21647-58)。
品質
通过蛋白质印迹在小鼠脑组织裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg小鼠脑组织裂解物中的Htt中检测到扩增的polyQ重复序列。它不与正常的Htt反应。
標靶描述
观测分子量〜350 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG2b,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Leah Gottlieb et al.
The Journal of biological chemistry, 297(6), 101363-101363 (2021-11-05)
Huntington's disease (HD) is a neurodegenerative disorder caused by a poly-CAG expansion in the first exon of the HTT gene, resulting in an extended poly-glutamine tract in the N-terminal domain of the Huntingtin (Htt) protein product. Proteolytic fragments of the