生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
PG2-1A4, monoclonal
物種活性
mouse
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Hcn4(330953)
一般說明
钾/钠超极化激活环核苷酸门控通道4(UniProt:O70507;也称脑环核苷酸门控通道3、BCNG-3、HCN4)由鼠类Hcn4(也称Bcng3)基因编码。HCN4 是一种同型或异型四聚体多次跨膜蛋白,可在味蕾的一组细长细胞中检测到。它可作为超极化激活的离子通道,激活和失活速度非常慢。它对钾和钠离子具有弱选择性。据报道HCN4有助于心脏产生固有起搏器电流(native pacemaker current),调节心跳的节律。它也可能有助于神经元中产生固有起搏器电流。HCN4由cAMP激活,cAMP结合引起构象变化,导致活性四聚体的组装,并诱导通道开启。该通道可能介导针对酸味刺激物的反应。
特異性
克隆PG2-1A4 可检测钾/钠超极化激活环核苷酸门控通道4(HCN4)。它靶向C末端区域70个氨基酸内的表位。
免疫原
GST标记重组片段,对应于鼠钾/钠超极化激活环核苷酸门控通道4(HCN4)的C末端区域的70个氨基酸。
應用
免疫荧光分析:一个代表性批次在免疫荧光应用中检测到HCN4(Cichy, A., et. al. (2015).J Neurosci. 35(9):4025-39)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次的1:100-500 稀释液在小鼠(C57BL/6) 视网膜组织中检测到HCN4 (材料由德国于利希研究中心细胞生物物理学部(ICS-4)复杂系统研究所的Frank M博士提供)
电子显微镜分析:一个代表性批次在电子显微镜应用中检测到HCN4(Mataruga, A., et. al. (2007).J Comp Neurol.502(6):1123-37)。
免疫组化分析:一个代表性批次在免疫组织化学应用中检测到HCN4 (Cichy, A., et. al. (2015).J Neurosci. 35(9):4025-39; Mataruga, A., et. al. (2007)。J Comp Neurol.502(6):1123-37)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到HCN4 (Muller, F., et. al. (2003).Eur J Neruosci.17(10):2084-96)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次的1:100-500 稀释液在小鼠(C57BL/6) 视网膜组织中检测到HCN4 (材料由德国于利希研究中心细胞生物物理学部(ICS-4)复杂系统研究所的Frank M博士提供)
电子显微镜分析:一个代表性批次在电子显微镜应用中检测到HCN4(Mataruga, A., et. al. (2007).J Comp Neurol.502(6):1123-37)。
免疫组化分析:一个代表性批次在免疫组织化学应用中检测到HCN4 (Cichy, A., et. al. (2015).J Neurosci. 35(9):4025-39; Mataruga, A., et. al. (2007)。J Comp Neurol.502(6):1123-37)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到HCN4 (Muller, F., et. al. (2003).Eur J Neruosci.17(10):2084-96)。
抗-HCN4抗体(克隆PG2-1A4,货号MABN1871)是靶向鼠HCN4的高度特异性大鼠单克隆抗体,经过测试可用于免疫荧光、免疫组织化学、电子显微镜和蛋白质印迹。
品質
亚型检测:通过亚型检测进行鉴别确认。
亚型分析:通过亚型检测确认该单克隆抗为小鼠IgG2a。
亚型分析:通过亚型检测确认该单克隆抗为小鼠IgG2a。
標靶描述
计算分子量为127.41 kDa。
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1